Få mere at vide
MLN0905, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496328
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496328 10 mg -
16458917 5 mg 5mg
16432447 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496328 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15155
MedChemExpress MLN0905 is a potent PLK1 inhibitor, with an IC50 of 2 nM.
MLN0905 is a potent PLK1 inhibitor, with an IC50 of 2 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MLN0905
CAS 1228960-69-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H25F3N6S
Mængde 10 mg
Synonym PLK1 Inhibitor
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (61.66 mM)
SMIL CC1=NC=C(CCCN(C)C)C=C1NC2=NC(C(C=CC(C(F)(F)F)=C3)=C3NC(C4)=S)=C4C=N2
Molekylvægt (g/mol) 486.56
Formel vægt 486.56
Procent renhed 95.32%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease