missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MLN-9708, TRC

Artikelnummer. 30484133
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30484133 50 mg
30465404 10 mg
30469777 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30484133 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM42515850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1201902-80-8
Molekylær formel C20H23BCl2N2O9
Molekylvægt (g/mol) 517.12
Synonym MLN-9708, 4-(Carboxymethyl)-2-((R)-1-(2-(2,5-dichlorobenzamido)acetamido)-3-methylbutyl)-6-oxo-1,3,2-dioxaborinane-4-carboxylic Acid
IUPAC navn 4-(carboxymethyl)-2-[(1R)-1-[[2-[(2,5-dichlorobenzoyl)amino]acetyl]amino]-3-methylbutyl]-6-oxo-1,3,2-dioxaborinane-4-carboxylic acid
SMIL CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl)B2OC(=O)CC(CC(=O)O)(O2)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ixazomib Citrate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23BCl2N2O9/c1-10(2)5-14(21-33-17(29)8-20(34-21,19(31)32)7-16(27)28)25-15(26)9-24-18(30)12-6-11(22)3-4-13(12)23/h3-4,6,10,14H,5,7-9H2,1-2H3,(H,24,30)(H,25,26)(H,27,28)(H,31,32)/t14-,20?/m0/s1
Formel vægt 516.0874
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.