missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MLN 4760

Beskrivelse
MLN 4760 is a highly potent, cell-permeable and selective inhibitor of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) (IC50 = 0.44 nM). MLN 4760 inhibits production of angiotensin (1-7) from angiotensin II and reduces ACE2 expression and activity in an animal model of lung inflammation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(1 S)-1-Carboxy-3-methylbutyl]-3-[(3,5-dichlorophenyl)methyl]-L-histidine |
| CAS | 305335-31-3 |
| Mængde | 2 mg |
| Mål | ACE Inhibitors |
| Molekylær formel | C19H23Cl2N3O4 |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?