Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MLN 4760
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18777606
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
18777606 2 mg
1 options
Artikelnummer. 18777606 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3345/2
Potent and selective angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) inhibitor
MLN 4760 is a highly potent, cell-permeable and selective inhibitor of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) (IC50 = 0.44 nM). MLN 4760 inhibits production of angiotensin (1-7) from angiotensin II and reduces ACE2 expression and activity in an animal model of lung inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(1 S)-1-Carboxy-3-methylbutyl]-3-[(3,5-dichlorophenyl)methyl]-L-histidine
CAS 305335-31-3
Mængde 2 mg
Mål ACE Inhibitors
Molekylær formel C19H23Cl2N3O4
Renhed 0.98