Få mere at vide
Sartorius mLINE™ Enkeltkanals mekanisk pipetter
Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 3μ L
0,5 til 10 μL
1 til 10 ml
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
500 til 5000μ L
Inkrementer:
0,002 μL
0,01 μL
0,02 μL
0,1 μL
0,2 μL
1μL
10 μL
20 μL
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Rød
Nøjagtighed:
0.5%, 0.6%, 2%
0.6%, 0.6%, 1%
0.6%, 0.8%, 2%
0.6%, 1.2%, 3%
0.8%, 1%, 2%
0.9%, 1.2%, 4%
1%, 1.5%, 2.5%
1.3%, 2.4%, 1%
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Meget avanceret mekanisk pipette giver ubesværet nøjagtighed og præcision
- Ensartede resultater, selv ved lange pipetteringer
- Optiload-mekanisme til perfekt spidsforsegling og ubesværet spidsudskydning
- Minimeret risiko for kontaminering med Safe-Cone-filtre og fuld autoklaverbarhed
- Et-trins volumenindstilling med volumenlåseknap forhindrer utilsigtet volumenændring
- Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
- Høj kemikalie- og UV-resistens
Let, behagelig og nem at bruge
- Anbefales ofte af sundheds- og sikkerhedsansvarlige
- Fremragende ergonomi til at beskytte mod gentagne belastningsskader på hånd, arm og skulder
- Usædvanligt lette pipetterings- og filterspidsudskydningskræfter er nødvendige
- Klart, letlæseligt display med store tal og små trin
- Farvekodet volumenområde for let pipettering og spidsvalg
- Nem at vedligeholde; kun 2-3 dele at skille ad og rengøre
Den bedste kompatibilitet opnås ved brug Sartorius Optifit eller SafetySpace Filterspidser.
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 1.3%, 2.4%, 1% |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
| Kompatible tips | Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filterspidser |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | mLINE |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Pipette |
| Vis mere |