Få mere at vide
Sartorius mLINE™ mekaniske multikanalpipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4575620 Shop alle Sartorius produkter
Antal kanaler:
8
12
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
30 til 300 μL
5 til 100 μL
Inkrementer:
0,01 μL
0,1 μL
0,2 μL
Præcision:
1,00 til 0,25
1,50 til 0,25
4,00 til 1,00
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10346902
Brand: Sartorius 725140
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå fremragende præcision i lange pipetteringsserier. Sartorius mLINE™ mekaniske multikanalpipetter er det mest avancerede og ergonomiske valg for kvalitetsbevidste brugere, der udfører gentagne manuel pipettering. Multikanalmodeller dækker hele volumenområdet på 0,1 μl til 10 ml.
Meget avanceret mekanisk pipette giver ubesværet nøjagtighed og præcision
  • Ensartede resultater, selv ved lange pipetteringer
  • Optiload-mekanisme til perfekt spidsforsegling og ubesværet spidsudskydning
  • Minimeret risiko for kontaminering med Safe-Cone-filtre og fuld autoklaverbarhed
  • Et-trins volumenindstilling med volumenlåseknap forhindrer utilsigtet volumenændring
  • Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
  • Høj kemikalie- og UV-resistens
  • Kompatibel med Sartorius Optifit-spidser og Safetyspace-filterspidser
Let, behagelig og nem at bruge
  • Anbefales ofte af sundheds- og sikkerhedsansvarlige
  • Fremragende ergonomi til at beskytte mod gentagne belastningsskader på hånd, arm og skulder
  • Usædvanligt lette pipetterings- og filterspidsudskydningskræfter er nødvendige
  • Klart, letlæseligt display med store tal og små trin
  • Farvekodet volumenområde for let pipettering og spidsvalg
  • Nem at vedligeholde; kun 2-3 dele at skille ad og rengøre
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 2 til 0,6 %
Certificeringer/compliance ISO 9001/13485, ISO 14001
Kompatible tips Sartorius Optifit (5-350uL); Safetyspace spidser (5-300uL)
Justerbar spidsafstand 9 til 19,8 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Engangs Genanvendelig
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 8
Produktlinje mLINE
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 30 til 300 μL
Finger stil Ergonomi
Inkrementer 0,2 μL
Præcision 1,00 til 0,25
garanti 2 år