Få mere at vide
Sartorius mLINE™ mekaniske multikanalpipetter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10683703 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Antal kanaler:
8
12
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
30 til 300 μL
5 til 100 μL
Inkrementer:
0,01 μL
0,1 μL
0,2 μL
Præcision:
1,00 til 0,25
1,50 til 0,25
4,00 til 1,00
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal kanaler Volumen (metrisk) Inkrementer Præcision Pakningsstørrelse
10683703 12 5 til 100 μL 0,1 μL 1,50 til 0,25 Hver
10346902 8 30 til 300 μL 0,2 μL 1,00 til 0,25 Hver
10091332 8 0,5 til 10 μL 0,01 μL 4,00 til 1,00 Hver
10500663 8 5 til 100 μL 0,1 μL 1,50 til 0,25 Hver
10681993 12 0,5 til 10 μL 0,01 μL 4,00 til 1,00 Hver
10366852 12 30 til 300 μL 0,2 μL 1,00 til 0,25 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10683703 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 725230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12490.19 DKK
    9179.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 3310.95 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Opnå fremragende præcision i lange pipetteringsserier. Sartorius mLINE™ mekaniske multikanalpipetter er det mest avancerede og ergonomiske valg for kvalitetsbevidste brugere, der udfører gentagne manuel pipettering. Multikanalmodeller dækker hele volumenområdet på 0,1 μl til 10 ml.
Meget avanceret mekanisk pipette giver ubesværet nøjagtighed og præcision
  • Ensartede resultater, selv ved lange pipetteringer
  • Optiload-mekanisme til perfekt spidsforsegling og ubesværet spidsudskydning
  • Minimeret risiko for kontaminering med Safe-Cone-filtre og fuld autoklaverbarhed
  • Et-trins volumenindstilling med volumenlåseknap forhindrer utilsigtet volumenændring
  • Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
  • Høj kemikalie- og UV-resistens
  • Kompatibel med Sartorius Optifit-spidser og Safetyspace-filterspidser
Let, behagelig og nem at bruge
  • Anbefales ofte af sundheds- og sikkerhedsansvarlige
  • Fremragende ergonomi til at beskytte mod gentagne belastningsskader på hånd, arm og skulder
  • Usædvanligt lette pipetterings- og filterspidsudskydningskræfter er nødvendige
  • Klart, letlæseligt display med store tal og små trin
  • Farvekodet volumenområde for let pipettering og spidsvalg
  • Nem at vedligeholde; kun 2-3 dele at skille ad og rengøre
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 3 til 0,7 %
Certificeringer/compliance ISO 9001/13485, ISO 14001
Kompatible tips Sartorius Optifit (0,1-10uL); Safetyspace spidser (0,1-10uL)
Justerbar spidsafstand Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Antal kanaler 12
Produktlinje mLINE
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 5 til 100 μL
Finger stil Ergonomi
Inkrementer 0,1 μL
Præcision 1,50 til 0,25
garanti 2 år