Få mere at vide
Sartorius mLINE™ mekaniske multikanalpipetter
Shop alle Sartorius produkter
Antal kanaler:
8
12
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
30 til 300 μL
5 til 100 μL
Inkrementer:
0,01 μL
0,1 μL
0,2 μL
Præcision:
1,00 til 0,25
1,50 til 0,25
4,00 til 1,00
Pakningsstørrelse:
Hver
Beschreibung
Meget avanceret mekanisk pipette giver ubesværet nøjagtighed og præcision
- Ensartede resultater, selv ved lange pipetteringer
- Optiload-mekanisme til perfekt spidsforsegling og ubesværet spidsudskydning
- Minimeret risiko for kontaminering med Safe-Cone-filtre og fuld autoklaverbarhed
- Et-trins volumenindstilling med volumenlåseknap forhindrer utilsigtet volumenændring
- Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
- Høj kemikalie- og UV-resistens
- Kompatibel med Sartorius Optifit-spidser og Safetyspace-filterspidser
Let, behagelig og nem at bruge
- Anbefales ofte af sundheds- og sikkerhedsansvarlige
- Fremragende ergonomi til at beskytte mod gentagne belastningsskader på hånd, arm og skulder
- Usædvanligt lette pipetterings- og filterspidsudskydningskræfter er nødvendige
- Klart, letlæseligt display med store tal og små trin
- Farvekodet volumenområde for let pipettering og spidsvalg
- Nem at vedligeholde; kun 2-3 dele at skille ad og rengøre
Zertifizierungen
CE-mærke
Serviceleistungen
2 år
Spezifikation
Spezifikation
| Nøjagtighed | 4 til 1,5 % |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
| Kompatible tips | Sartorius Optifit (0,5-200uL); Safetyspace spidser (2-120uL) |
| Justerbar spidsafstand | 9 til 19,8 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Lilla |
| Engangs | Genanvendelig |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal kanaler | 12 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur