Description
Meget avanceret mekanisk pipette giver ubesværet nøjagtighed og præcision
- Ensartede resultater, selv ved lange pipetteringer
- Optiload-mekanisme til perfekt spidsforsegling og ubesværet spidsudskydning
- Minimeret risiko for kontaminering med Safe-Cone-filtre og fuld autoklaverbarhed
- Et-trins volumenindstilling med volumenlåseknap forhindrer utilsigtet volumenændring
- Termisk isolering af interne komponenter forbedrer nøjagtigheden
- Høj kemikalie- og UV-resistens
- Kompatibel med Sartorius Optifit-spidser og Safetyspace-filterspidser
Let, behagelig og nem at bruge
- Anbefales ofte af sundheds- og sikkerhedsansvarlige
- Fremragende ergonomi til at beskytte mod gentagne belastningsskader på hånd, arm og skulder
- Usædvanligt lette pipetterings- og filterspidsudskydningskræfter er nødvendige
- Klart, letlæseligt display med store tal og små trin
- Farvekodet volumenområde for let pipettering og spidsvalg
- Nem at vedligeholde; kun 2-3 dele at skille ad og rengøre
Certifications
CE-mærke
Warranty
2 år
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed | 2 til 0,6 % |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
| Kompatible tips | Sartorius Optifit (5-350uL); Safetyspace spidser (5-300uL) |
| Justerbar spidsafstand | Ja |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Orange |
| Engangs | Genanvendelig |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal kanaler | 8 |
| Show More |