Få mere at vide
MedChemExpress MLCK inhibitor peptide 18
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.66% |
| CAS | 224579-74-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 1324.62 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (75.49 mM∣Need ultrasonic) |