Få mere at vide
Motic™ MLC-150 koldt lys
Artikelnummer. 11776576
Skift visning
Pære type:
Halogen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pære type Pakningsstørrelse
11776576 Halogen Hver
1 options
Artikelnummer. 11776576 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1101002000011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3490.00 DKK
    3105.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 384.74 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Halogen lyskilde med ledningsfjernbetjening for nem brug i alle laboratorieindstillinger.
  • 21V/150W (EKE) Halogenbelysning
  • Lokal/fjernkontakt til intensitetskontrol
  • 2m fjernbetjeningsintensitet
  • Farvetemperatur LED udlæses
Tekniske data
Type Illuminator
Pære type Halogen
Inkluderer Fjernbetjening
Spænding 21 V
Watt 150 w