Få mere at vide
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Pipettere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11985882
Volumen (metrisk):
10μ l
10, 50, 100, 200, 1000μ L
100μ l
1000 μL
120μ L
15μ L
150μ L
20μ l
200μ l
25μ L
250μ L
30μ l
300μ l
40μ L
400μ L
5μ L
50μ l
500 μl
60μ L
600μ L
70μ L
700μ L
75μ L
750μ L
80μ L
90μ L
900μ L
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 11985882
Brand: VistaLab™ Technologies 1159C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af præcisionsfremstillet aluminiumslegering og rustfrit stål med begrænset livstidsgaranti (dækkende dele). Farvekodet krop for nem volumenidentifikation og individuelt serialiseret med kalibreringscertifikat inkluderet.
  • Enkelttakts 'at levere'-betjening
  • Indbygget spidsejektor og handskebeskytter
  • Fabrikskalibreret til at levere specifikke mængder; kan nemt omkalibreres i laboratoriet
  • Fås i 30 faste mængder fra 5-1000μ L
  • Fås også som valgbar model: 50/100/200μ L
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Sølv
Engangs Genanvendelig
Materiale Aluminium, rustfrit stål
Model- D-Tipper
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Aksial pipette
Volumen (metrisk) 600μ L
Til brug med (applikation) Mikropipettering/væskeoverførsel
Inkluderer Dyseindsats, Kalibreringsnøgle
Præcision 1.00%
garanti Begrænset levetid