missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ML345, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoro-2-[2-(4-morpholinyl)-5-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one |
| CAS | 1632125-79-1 |
| Molekylær formel | C21H22FN3O5S2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | ML-345, ML345, 5-Fluoro-2-(2-morpholino-5-(morpholinosulfonyl)phenyl)benzo[d]isothiazol-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22FN3O5S2/c22-15-1-4-20-17(13-15)21(26)25(31-20)19-14-16(32(27,28)24-7-11-30-12-8-24)2-3-18(19)23-5-9-29-10-6-23/h1-4,13-14H,5-12H2 |
| SMIL | Fc1ccc2SN(C(=O)c2c1)c3cc(ccc3N4CCOCC4)S(=O)(=O)N5CCOCC5 |
| IUPAC navn | 5-fluoro-2-(2-morpholin-4-yl-5-morpholin-4-ylsulfonylphenyl)-1,2-benzothiazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 479.54 |
| Formel vægt | 479.0985 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?