Få mere at vide
ML327, MedChemExpress
Beskrivelse
ML327 is a blocker of MYC which can also de-repress E-cadherin transcription and reverse Epithelial-to-Mesenchymal Transition (EMT).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML327 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1883510-31-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H18N4O4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 32 mg/mL (87.34 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CNC1=O)NCCCNC(C2=NOC(C3=CC=CC=C3)=C2)=O |
| Vis mere |