missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ML324, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200098783
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16475956

Brand: Medchem Express HY12725

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ML324 is a potent JMJD2 demethylase inhibitor with antiviral activity. ML324 also exhibits inhibition for the histone demethylase KDM4B, with an IC50 of 4.9 μM. ML324 has potent anti-viral activity against both herpes simplex virus (HSV) and human cytomegalovirus (hCMV) infection via inhibition viral IE gene expression.

ML324 is a potent JMJD2 demethylase inhibitor with antiviral activity. ML324 also exhibits inhibition for the histone demethylase KDM4B, with an IC50 of 4.9 μM. ML324 has potent anti-viral activity against both herpes simplex virus (HSV) and human cytomegalovirus (hCMV) infection via inhibition viral IE gene expression.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ML324
Fysisk form Solid
CAS 1222800-79-4
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H23N3O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (89.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O=C(NCCCN(C)C)C1=CC=C(C2=CC(O)=C3N=CC=CC3=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 349.43
Formel vægt 349.43
Procent renhed 96.85%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.