Få mere at vide
ML311, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476287
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476287 5 mg 5mg
16449976 50 mg 50mg
16444676 100 mg -
16433568 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476287 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101778
MedChemExpress ML311 is a potent and selective inhibitor of the Mcl-1/Bim interaction.
ML311 is a potent and selective inhibitor of the Mcl-1/Bim interaction.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ML311
CAS 315698-17-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H24F3N3O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 67.5 mg/mL (162.47 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1C(N3CCN(CC)CC3)C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 415.45
Formel vægt 415.45
Procent renhed 98.26%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death