missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ML264, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200100228
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16490468

Brand: Medchem Express HY19994

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ML264 is an antitumor agent that potently and selectively inhibits Krüppel-like factor five (KLF5) expression.

ML264 is an antitumor agent that potently and selectively inhibits Krüppel-like factor five (KLF5) expression.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ML264
Fysisk form Solid
CAS 1550008-55-3
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H21ClN2O4S
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.82 mM)
SMIL O=C(NCC(N(C)C(CC1)CCS1(=O)=O)=O)/C=C/C2=CC=CC(Cl)=C2
Molekylvægt (g/mol) 384.88
Formel vægt 384.88
Procent renhed 99.58%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.