Få mere at vide
ML264, MedChemExpress
Beskrivelse
ML264 is an antitumor agent that potently and selectively inhibits Krüppel-like factor five (KLF5) expression.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML264 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1550008-55-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H21ClN2O4S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.82 mM) |
| SMIL | O=C(NCC(N(C)C(CC1)CCS1(=O)=O)=O)/C=C/C2=CC=CC(Cl)=C2 |
| Vis mere |