Få mere at vide
ML240, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467908
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16467908 10 mg -
16433857 50 mg -
16410378 5 mg -
16407726 100 mg 100mg
16403696 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16467908 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19795
MedChemExpress ML240 is a potent p97 inhibitor, inhibiting p97 ATPase with IC50 value of 100 nM.
ML240 is a potent p97 inhibitor, inhibiting p97 ATPase with IC50 value of 100 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ML240
CAS 1346527-98-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H20N6O
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (31.53 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
SMIL COC1=CC=CC2=C(NCC3=CC=CC=C3)N=C(N4C(N)=NC5=CC=CC=C45)N=C12
Molekylvægt (g/mol) 396.44
Formel vægt 396.44
Procent renhed 99.85%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease