missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ML230, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497227
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497227 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16497227 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111678

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ML230 (CID44640177; SID 88095709) is a selective inhibitor of ATP-binding cassette (ABC) transporter ABCG2, and 36-fold selective for ABCG2 over ABCB1 with EC50s values of 0.13 μM and 4.65 μM, respectively.

ML230 (CID44640177

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ML230
Fysisk form Solid
CAS 1776055-05-0
Farve Light Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H21N5O3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym CID44640177 SID 88095709
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (75.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=COC=C1)N2CCN(C3=CC(C4=CC=CO4)=NC5=CC(C6=CC=CC=C6)=NN53)CC2
Molekylvægt (g/mol) 439.47
Formel vægt 439.47
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.