missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ML228, MedChemExpress
Beskrivelse
ML228 (CID-46742353) is a potent the Hypoxia Inducible Factor (HIF) pathway activator with EC50 of 1 μM. ML228 potently activates HIF in vitro as well as its downstream target VEGF.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML228 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1357171-62-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H21N5 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CID-46742353 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (84.24 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?