Få mere at vide
ML221, MedChemExpress
Beskrivelse
ML221 is a potent apelin (APJ) functional antagonist, inhibiting apelin-13-mediated activation of APJ, with IC50s of 0.70 μM in the cAMP assay, and 1.75 μM in the β-arrestin assay, and EC80 of 10 nM in both assays.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML221 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 877636-42-5 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H11N3O6S |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (80.45 mM) |
| SMIL | O=C1C=C(CSC2=NC=CC=N2)OC=C1OC(C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)=O |
| Vis mere |