Få mere at vide
ML213, MedChemExpress
Beskrivelse
ML213 is a selective activator of Kv7.2 and Kv7.4 channels, enhances Kv7.2 and Kv7.4 channels with EC50s of 230 and 510 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML213 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 489402-47-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H23NO |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 36.67 mg/mL (142.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1C(C2)CCC2C1)NC3=C(C)C=C(C)C=C3C |
| Vis mere |