Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ML 9 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000900
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30000900 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30000900 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0431/10
Myosin light chain kinase inhibitor
ML 9 hydrochloride is a selective MLCK inhibitor (Ki values are 4, 32 and 54 μM for MLCK, PKA and PKC respectively). Also inhibits STIM1-plasma membrane interactions, preventing store-operated Ca2+ entry (SOCE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105637-50-1
Molekylær formel C15H18Cl2N2O2S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ML 9 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 361.29
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 361.281