missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ ML 382
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18760528
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18760528 50 mg
18701088 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18760528 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5738/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MrgX1 (SNSR4) positive allosteric modulator

ML 382 is a selective MRGPRX1 positive allosteric modulator (EC50 = 190 nM). Exhibits selectivity for MrgX1 over MrgX2, MrgC11 and a panel of 68 other GPCRs, ion channels and transporters. Enhances BAM (8-22) potency at MRGPRX1 by 7-fold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mas-Related G Protein Coupled Receptor Modulators
CAS 1646499-97-9
Mængde 50 mg
Mål Sensory Neuron-Specific Receptor Agonists
Molekylær formel C18H20N2O4S
Formel vægt 360.43
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.