Få mere at vide
Tocris Bioscience™ mL 334
Artikelnummer. 18094422
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18094422 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18094422 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5625/5
Inhibitor of Keap1- Nrf2 interaction
mL 334 is an Nrf2 activator; inhibits Nrf2/Keap1 interaction (Kd = 1 μM). Promotes Nrf2 nuclear translocation and induces antioxidant response element (ARE) activity in vitro. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1S,2R)-2-[[(1S)-1-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl]carbonyl]cyclohexanecarboxylic acid
CAS 1432500-66-7
Mængde 5 mg
Mål Nrf2 Activators
Molekylær formel C26H26N2O5
Renhed 98%