Få mere at vide
Tocris Bioscience™ mL 334
Beskrivelse
mL 334 is an Nrf2 activator; inhibits Nrf2/Keap1 interaction (Kd = 1 μM). Promotes Nrf2 nuclear translocation and induces antioxidant response element (ARE) activity in vitro. Cell permeable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1S,2R)-2-[[(1S)-1-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl]carbonyl]cyclohexanecarboxylic acid |
| CAS | 1432500-66-7 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Nrf2 Activators |
| Molekylær formel | C26H26N2O5 |
| Renhed | 98% |