Få mere at vide
R&D Systems™ ML 281
Beskrivelse
Inhibitor of the serine/threonine kinase STK33 (IC50 = 14 nM). Exhibits >700-fold selectivity for STK33 over the structurally related protein kinase A (PKA); also exhibits 550-fold selectivity over Aurora kinase B.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ML 281 |
| Mængde | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 389.47 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.473 |