Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ML 233
Mængde:
10 mg
50 mg
Beskrivelse
ML 233 is a non-peptide apelin receptor agonist (EC50 = 3.7 μM); exhibits >21-fold selectivity over the closely related angiotensin 1 receptor (EC50 = >79 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-4-Methyl-5-(((phenylsulfonyl)oxy)imino)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-3,6-dien-2-one |
| CAS | 143621-35-6 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighed | Soluble to 50mM in DMSO |
| Molekylær formel | C19H21NO4S |
| Formel vægt | 359.44 |
| Fysisk form | Solid |
| Farve | White |
| Produkttype | Bioactive Small Molecule |
| Renhed | >98% |
For Research Use Only.