missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ ML 210
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18736796
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18736796 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18736796 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6429/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selectively kills mutant HRAS-expressing cells

ML 210 is a glutathione peroxidase (GPX4) inhibitor. Kills mutant RAS-expressing cell lines (IC50 values are 71 and 272 nM for HRAS G12v mutant expressing cell lines BJeLR and BJeH-LT, respectively). Exhibits 4-fold selectivity for HRAS mutant-expressing cell lines. Induces ferroptosis in tumor initiation "persister" cells and drug-resistant tumor cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [4-[Bis(4-chlorophenyl)methyl]-1-piperazinyl](5-methyl-4-nitro-3-isoxazolyl)methanone
CAS 1360705-96-9
Mængde 10 mg
Molekylær formel C22H20Cl2N4O4
Formel vægt 475.32
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.