Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ML 190
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002019
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002019 10 mg
30002023 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002019 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4866/10
Selective κ opioid receptor antagonist
Selective κ opioid receptor (KOP) antagonist (IC50 = 120 nM in a β-arrestin assay); displays >267-fold selectivity over μ and δ opioid receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1355244-02-8
Molekylær formel C27H32N6O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ML 190
Mængde 10 mg
Formel vægt 488.58
Molekylvægt (g/mol) 488.592