Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ML 145
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18046032
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18046032 10 mg
18023862 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18046032 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4172/10
GPR35 antagonist
Selective antagonist for the GPR35 orphan receptor GPCR (IC50 = 20.1 nM). Over 1000-fold more selective for GPR35 compared to GPR55 antagonists.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1164500-72-4
Molekylær formel C24H22N2O5S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ML 145
Mængde 10 mg
Formel vægt 482.57
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 482.569