Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ML 133 hydrochloride
Artikelnummer. 18792564
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18792564 10 mg
18762554 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792564 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4549/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kir2 channel blocker
Selective blocker of inwardly rectifying Kir2 potassium channels (IC50 values are 1.8, 2.8, 2.9 and 4.0 μM at pH 7.4 for mKir2.1, hKir2.6, hKir2.2 and hKir2.3 respectively). Exhibits no effect on rKir1.1 (IC50 > 300 μM); displays weak activity at hKir7.1 and rKir4.1 (IC50 values are 33 and 76 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1222781-70-5
Molekylær formel C19H20ClNO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ML 133 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 313.82
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 313.83