Få mere at vide
ML-109, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477527
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477527 5 mg -
16444788 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16477527 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114116
MedChemExpress ML-109 is a potent and full thyroid stimulating hormone receptor (TSHR) agonist, with an EC50 of 40 nM.
ML-109 is a potent and full thyroid stimulating hormone receptor (TSHR) agonist, with an EC50 of 40 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ML-109
CAS 1186649-91-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H29N3O5
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (159.15 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(NC1=CC=C(OCC2=CC(C(N3CC4=CC=CC=C4)NC5=C(C(O)=CC=C5)C3=O)=CC=C2OC)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 523.58
Formel vægt 523.58
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism