Få mere at vide
ML-098, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450378
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16450378 5 mg -
16443696 25 mg -
16407918 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 16450378 Supplier Medchem Express Supplier No. HY19800
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress ML-098 (CID-7345532) is an activator of the GTP-binding protein Rab7 with an EC50 of 77.6 nM.
ML-098 (CID-7345532) is an activator of the GTP-binding protein Rab7 with an EC50 of 77.6 nM.
Specifications
Kemisk navn eller materiale ML-098
CAS 878978-76-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H19NO3
Mængde 5 mg
Synonym CID-7345532
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 29 mg/mL (93.74 mM)
SMIL O=C(C1=CN(CCOC2=CC(C)=CC=C2C)C3=C1C=CC=C3)O
Molekylvægt (g/mol) 309.36
Formel vægt 309.36
Procent renhed 99.89%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease