Få mere at vide
ML-030, TRC
Artikelnummer. 30477431
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30477431 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30477431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM42505510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2,5-dimethoxyphenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-7H-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine
CAS 1013750-77-0
Molekylær formel C20H20N4O4S
Mængde 10 mg
Synonym CID-11757146, 3-(2,5-dimethoxyphenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-7H-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine
InChI formel InChI=1S/C20H20N4O4S/c1-25-13-6-8-16(26-2)14(10-13)19-21-22-20-24(19)23-15(11-29-20)12-5-7-17(27-3)18(9-12)28-4/h5-10H,11H2,1-4H3
SMIL COC1=CC(C2=NN=C3SCC(C4=CC(OC)=C(OC)C=C4)=NN23)=C(OC)C=C1
IUPAC navn 3-(2,5-dimethoxyphenyl)-6-(3,4-dimethoxyphenyl)-7H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazin
Molekylvægt (g/mol) 412.46
Formel vægt 412.12