Få mere at vide
MKT-077, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MKT-077 |
| CAS | 147366-41-4 |
| Molekylær formel | C21H22N3OS2+ . Ci |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Ethyl-2-[[3-ethyl-5-(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-4-oxo-2-thiazolidinylidene]methyl]-pyridinium Chloride, FJ 776 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N3OS2.ClH/c1-4-23-13-9-8-10-15(23)14-18-24(5-2)20(25)19(27-18)21-22(3)16-11-6-7-12-17(16)26-21;/h6-14H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/b21-19-; |
| SMIL | O=C1N(CC)/C(S/C1=C2SC3=CC=CC=C3N\2C)=C/C4=CC=CC=[N+]4CC.[Cl-] |
| IUPAC navn | 1-ethyl-2-((Z)-((Z)-3-ethyl-5-(3-methylbenzo[d]thiazol-2(3H)-ylidene)-4-oxothiazolidin-2-ylidene)methyl)pyridin-1-ium chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 432 |
| Formel vægt | 431.09 |