missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ MKT 077

Artikelnummer. 18074012
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18074012 10 mg
30001679 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18074012 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4621/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Binds mot-2; selectively cytotoxic in cancer cells

Occupies mortalin-2 (mot-2), a member of the Hsp70 family, at its p53 binding site and enables p53 translocation to the nucleus. Selectively cytotoxic; causes growth arrest of cancer cells in culture. Also inhibits telomerase activity and cross-links F-actin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 147366-41-4
Molekylær formel C21H22ClN3OS2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MKT 077
Mængde 10 mg
Formel vægt 432
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 432.00
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.