Få mere at vide
BINDER™ Series MKFT - Dynamic Climate Chambers, til hurtige temperaturændringer med fugtighedskontrol og udvidet lavtemperaturområde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16479983 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
115 l
228 l
734 l
Model-:
MKFT115-400 V
MKFT240-400 V
MKFT720-400 V
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model-
16479983 734 l MKFT720-400 V
16300628 115 l MKFT115-400 V
16464479 228 l MKFT240-400 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16479983 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200384
Hold dine prøver kølige
Brug rabatkode 27999
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
De BINDER MKFT-seriens miljøsimuleringskammer til vekslende lavtemperaturprofiler er specialisten i dynamiske vekslende klimaændringer mellem -70° C og 180° C. Store ydelsesreserver og hurtig afkøling gør MKFT-miljøsimuleringskammeret til det avancerede produkt til komplekse standardbaserede klimatests.
  • Temperaturområde: -70° C til +180° C
  • Luftfugtighedsområde: 10 % til 98 % relativ luftfugtighed
  • Integreret vandtank, 20 liter
  • 4 nulspændingsrelækontakter
  • APT.line™ forvarmningskammerteknologi
  • Programmerbar kondensbeskyttelse til testmateriale
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Opvarmet vindue med indvendig LED-belysning
  • Fugtregulering med kapacitiv fugtsensor og dampbefugtning
  • BINDER Multi Management software APT-COM™ Basic Edition
  • Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
  • Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
  • 4 hjul, to med bremser
  • Computerintegration: Ethernet
  • Justerbar rampefunktion
  • Integreret grafoptagelse
  • Realtidsur
  • Opvarmet låge
  • Alarmmelding ved utilstrækkelig vand i ferskvandsbeholder
  • 1 stativ i rustfrit stål
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0382): 4
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0383): 6
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0384): 11
  • Komplet sikkerhedstilslutningssæt til vandforsyning og afløb, op til 1 m i højden
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • CFC-frie kølemidler R-452A og R-23
  • Køling med kaskadekompressor køleenhed
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) hylde 40 kg
Oversigt MKFT720-400 V, Standard, Series MKFT - Dynamiske klimakamre til hurtige temperaturændringer med fugtkontrol og udvidet lavtemperaturområde, 734 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 734 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Indvendig lyn
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal hylder 1
Stiktype CEE
Relativ luftfugtighed 10 til 98 %
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +180 °C
Type Miljøkammeret
Vise TFT-berøringsskærm
Til brug med (applikation) Til hurtige temperaturændringer med fugtighedskontrol og udvidet lavtemperaturområde
Model- MKFT720-400 V
Mål (D x B x H) Indvendig 1200 x 600 x 1020 mm
Dimensioner (L x B x H) 1620 x 1190 x 2005 mm
Mål (LxBxH) Indvendig 600 x 1200 x 1020 mm
Vægt (metrisk) 635 kg
Spænding 400 V
Watt 11 kW
Strømstyrke 22,5 A
Frekvens 50 Hz