Få mere at vide
BINDER™ Series MKFT - Dynamic Climate Chambers, til hurtige temperaturændringer med fugtighedskontrol og udvidet lavtemperaturområde
Shop alle BINDER produkter
Kapacitet (metrisk):
115 l
228 l
734 l
Model-:
MKFT115-400 V
MKFT240-400 V
MKFT720-400 V
Beskrivelse
- Temperaturområde: -70° C til +180° C
- Luftfugtighedsområde: 10 % til 98 % relativ luftfugtighed
- Integreret vandtank, 20 liter
- 4 nulspændingsrelækontakter
- APT.line™ forvarmningskammerteknologi
- Programmerbar kondensbeskyttelse til testmateriale
- Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
- Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
- Opvarmet vindue med indvendig LED-belysning
- Fugtregulering med kapacitiv fugtsensor og dampbefugtning
- BINDER Multi Management software APT-COM™ Basic Edition
- Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
- Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
- 4 hjul, to med bremser
- Computerintegration: Ethernet
- Justerbar rampefunktion
- Integreret grafoptagelse
- Realtidsur
- Opvarmet låge
- Alarmmelding ved utilstrækkelig vand i ferskvandsbeholder
- 1 stativ i rustfrit stål
- Maksimalt antal stativer til (9020-0382): 4
- Maksimalt antal stativer til (9020-0383): 6
- Maksimalt antal stativer til (9020-0384): 11
- Komplet sikkerhedstilslutningssæt til vandforsyning og afløb, op til 1 m i højden
- Indvendigt kammer af rustfrit stål
- CFC-frie kølemidler R-452A og R-23
- Køling med kaskadekompressor køleenhed
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) hylde | 30 kg |
| Oversigt | MKFT240-400 V, Standard, Series MKFT - Dynamiske klimakamre til hurtige temperaturændringer med fugtkontrol og udvidet lavtemperaturområde, 228 L, 400 V 3∼ 50 Hz |
| Kapacitet (metrisk) | 228 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Belysning | Indvendig lyn |
| Materiale | Pulverlakeret koldvalset stål |
| Antal hylder | 1 |
| Stiktype | CEE |
| Relativ luftfugtighed | 10 til 98 % |
| Temperaturområde (metrisk) | -70 °C til +180 °C |
| Vis mere |