Få mere at vide
BINDER™ Series MKFT - Dynamic Climate Chambers, til hurtige temperaturændringer med fugtighedskontrol og udvidet lavtemperaturområde
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16300628 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
115 l
228 l
734 l
Model-:
MKFT115-400 V
MKFT240-400 V
MKFT720-400 V
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model-
16300628 115 l MKFT115-400 V
16464479 228 l MKFT240-400 V
16479983 734 l MKFT720-400 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 16300628 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200382
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
De BINDER MKFT-seriens miljøsimuleringskammer til vekslende lavtemperaturprofiler er specialisten i dynamiske vekslende klimaændringer mellem -70° C og 180° C. Store ydelsesreserver og hurtig afkøling gør MKFT-miljøsimuleringskammeret til det avancerede produkt til komplekse standardbaserede klimatests.
  • Temperaturområde: -70° C til +180° C
  • Luftfugtighedsområde: 10 % til 98 % relativ luftfugtighed
  • Integreret vandtank, 20 liter
  • 4 nulspændingsrelækontakter
  • APT.line™ forvarmningskammerteknologi
  • Programmerbar kondensbeskyttelse til testmateriale
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • Opvarmet vindue med indvendig LED-belysning
  • Fugtregulering med kapacitiv fugtsensor og dampbefugtning
  • BINDER Multi Management software APT-COM™ Basic Edition
  • Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
  • Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
  • 4 hjul, to med bremser
  • Computerintegration: Ethernet
  • Justerbar rampefunktion
  • Integreret grafoptagelse
  • Realtidsur
  • Opvarmet låge
  • Alarmmelding ved utilstrækkelig vand i ferskvandsbeholder
  • 1 stativ i rustfrit stål
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0382): 4
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0383): 6
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0384): 11
  • Komplet sikkerhedstilslutningssæt til vandforsyning og afløb, op til 1 m i højden
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • CFC-frie kølemidler R-452A og R-23
  • Køling med kaskadekompressor køleenhed
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Oversigt MKFT115-400 V, Standard, Series MKFT - Dynamiske klimakamre til hurtige temperaturændringer med fugtkontrol og udvidet lavtemperaturområde, 115 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 115 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Indvendig lyn
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal hylder 1
Stiktype CEE
Relativ luftfugtighed 10 til 98 %
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +180 °C
Type Miljøkammeret
Vise TFT-berøringsskærm
Til brug med (applikation) Til hurtige temperaturændringer med fugtighedskontrol og udvidet lavtemperaturområde
Model- MKFT115-400 V
Mål (D x B x H) Indvendig 600 x 400 x 480 mm
Dimensioner (L x B x H) 1020 x 900 x 1715 mm
Mål (LxBxH) Indvendig 600 x 400 x 480 mm
Vægt (metrisk) 330 kg
Spænding 400 V
Watt 5 kW
Strømstyrke 12,5 A
Frekvens 50 Hz