Få mere at vide
BINDER™ MKF Series Dynamic Climate Chamber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17659775 Shop alle BINDER produkter
Kapacitet (metrisk):
417 l
991 l
Model-:
MKF1020-400 V
MKF400-400 V
Mål (D x B x H) Indvendig:
735 x 810 x 700 mm
1200 x 810 x 1020 mm
Strømstyrke:
12,5 amp
22,5 amp
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17659775
Brand: BINDER™ 90200409
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
BINDER MKF seriens miljøsimuleringskammer er ideelt egnet til enhver kulde- og varmetest baseret på aktuelle temperatur- og klimatestmetoder i henhold til DIN og IEC standarder. Det omfattende standardudstyr til dette miljøsimuleringskammer sikrer nem betjening.
  • Temperaturområde: -40 °C til +180 °C
  • Fugtighedsområde: 10 % til 98 % relativ luftfugtighed
  • Fugtregulering med kapacitiv fugtsensor og dampbefugtning
  • APT.line™ forvarmningskammerteknologi
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • CFC-frit kølemiddel R-452A
  • Integreret vandtank, 20 L
  • 1 stativ i rustfrit stål
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0408): 6
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0409): 11
  • Adgangsporte med silikonestik
  • 4 nulspændingsrelækontakter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) hylde 40 kg
Oversigt MKF1020-400 V, Standard, Series MKF - Dynamiske klimakamre til hurtige temperaturændringer med fugtkontrol, 991 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 991 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Udsigtsvinduets lyn
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal hylder 1
Stiktype CEE
Relativ luftfugtighed 10 til 98 %
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +180 °C
Type Miljøkammeret
Vise TFT-berøringsskærm
Model- MKF1020-400 V
Mål (D x B x H) Indvendig 1200 x 810 x 1020 mm
Dimensioner (L x B x H) 1620 x 1523 x 2005 mm
Vægt (metrisk) 636 kg
Spænding 400 V
Watt 12.5 kW
Strømstyrke 22,5 amp
Frekvens 50 Hz