Få mere at vide
MKC9989, MedChemExpress
Beskrivelse
MKC9989 is a Hydroxy aryl aldehydes (HAA) inhibitor and also inhibits IRE1α with an IC50 of 0.23 to 44 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MKC9989 |
| CAS | 1338934-20-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H20O7 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (148.66 mM) |
| SMIL | O=CC1=C(O2)C(C(C)=C(CCOCCOC)C2=O)=CC(OC)=C1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.34 |
| Formel vægt | 336.34 |
| Vis mere |