Få mere at vide
MKC3946, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470318
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470318 5 mg
16451849 1 mg
16437858 10 mg
16417676 100 mg
16413807 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16470318 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19710
MedChemExpress MKC3946 is a potent IRE1α inhibitor, used for cancer research.
MKC3946 is a potent IRE1α inhibitor, used for cancer research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MKC3946
CAS 1093119-54-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20N2O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (52.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=CC1=C(O)C=CC2=C1C=CC(C3=CC=C(C(N4CCN(C)CC4)=O)S3)=C2
Molekylvægt (g/mol) 380.46
Formel vægt 380.46
Procent renhed 99.64%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease