missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MK8722, TRC

Artikelnummer. 30483569
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483569 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM4248401MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale MK8722
CAS 1394371-71-1
Molekylær formel C24H20ClN3O4
Mængde 1 mg
Synonym 1,4:3,6-Dianhydro-2-O-(5-[1,1'-biphenyl]-4-yl-6-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)-D-mannitol
InChI formel InChI=1S/C24H20ClN3O4/c25-16-10-17-23(28-24(26-17)32-19-12-31-21-18(29)11-30-22(19)21)27-20(16)15-8-6-14(7-9-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,18-19,21-22,29H,11-12H2,(H,26,27,28)/t18-,19-,21-,22-/m1/s1
SMIL ClC1=CC2=C(N=C(O[C@@H]3CO[C@@]4([H])[C@]3([H])OC[C@H]4O)N2)N=C1C5=CC=C(C6=CC=CC=C6)C=C5
Molekylvægt (g/mol) 449.89
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.