Få mere at vide
MK8722, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485316
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485316 100 mg
16474428 10 mg
16420747 50 mg
16407157 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485316 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111363
MedChemExpress MK8722 is a potent and systemic pan-AMPK activator.
MK8722 is a potent and systemic pan-AMPK activator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MK8722
CAS 1394371-71-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H20ClN3O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (69.46 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H]1[C@@]([C@]2([H])OC1)([H])OC[C@H]2OC3=NC4=NC(C(C=C5)=CC=C5C6=CC=CC=C6)=C(Cl)C=C4N3
Molekylvægt (g/mol) 449.89
Formel vægt 449.89
Procent renhed 99.1%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism