Få mere at vide
MK6-83, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O2S2/c1-13-9-10-16(21-13)22(19,20)17-14-7-3-4-8-15(14)18-11-5-2-6-12-18/h3-4,7-10,17H,2,5-6,11-12H2,1H3 |
| Formel vægt | 336.0966 |