Få mere at vide
MK2 Inhibitor III, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | MK2 Inhibitor III |
| CAS | 724711-21-1 |
| Molekylær formel | C21 H16 N4 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1,5,6,7-Tetrahydro-2-[2-(3-quinolinyl)-4-pyridinyl]-4H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16N4O/c26-21-16-11-20(25-18(16)6-8-23-21)14-5-7-22-19(10-14)15-9-13-3-1-2-4-17(13)24-12-15/h1-5,7,9-12,25H,6,8H2,(H,23,26) |
| SMIL | O=C1NCCc2[nH]c(cc12)c3ccnc(c3)c4cnc5ccccc5c4 |
| IUPAC navn | 2-(2-quinolin-3-ylpyridin-4-yl)-1,5,6,7-tetrahydropyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.38 |
| Formel vægt | 340.1324 |