Få mere at vide
MK2-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498097
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498097 5 mg
16415388 10 mg
16401577 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498097 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12834A5mg
MedChemExpress MK2-IN-1 hydrochloride is a potent and selecitve MAPKAPK2(MK2) inhibitor(IC50=0.11 uM) with a non-ATP competitive binding mode.
MK2-IN-1 hydrochloride is a potent and selecitve MAPKAPK2(MK2) inhibitor(IC50=0.11 uM) with a non-ATP competitive binding mode.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MK2-IN-1 hydrochloride
CAS 1314118-94-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H26Cl2N4O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (196.30 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)O1)N(C3=CC=C(N4CCNCC4)C=C3)CC5=NC=CC=C5.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 509.43
Formel vægt 509.43
Procent renhed 97.32%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation