Få mere at vide
BINDER™ MK Series Dynamic Climate Chamber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17649775 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
417 l
991 l
Model-:
MK1020-400 V
MK400-400 V
Mål (D x B x H) Indvendig:
735 x 810 x 700 mm
1200 x 810 x 1020 mm
Strømstyrke:
12,5 amp
22,5 amp
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Mål (D x B x H) Indvendig Strømstyrke Pakningsstørrelse
17649775 991 l MK1020-400 V 1200 x 810 x 1020 mm 22,5 amp Hver
17639775 417 l MK400-400 V 735 x 810 x 700 mm 12,5 amp Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17649775 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90200407
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
De BINDER MK-seriens kammer er velegnet til alle varme- og kuldetest mellem -40 C °og 180 °C. MK er et smart alternativ til komplekse individuelle løsninger til cykliske temperaturtests.
  • Temperaturområde: -40° C til +180° C
  • APT.line™ forvarmningskammerteknologi
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Intern datalogger, måleværdier kan udlæses i åbent format via USB
  • BINDER Multi Management software APT-COM™ Basic Edition
  • Programmerbar kondensbeskyttelse til testmateriale
  • Fejlfindingssystem med visuelle og akustiske alarmer
  • CFC-frit kølemiddel R-452A
  • 1 stativ i rustfrit stål
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0406): 6
  • Maksimalt antal stativer til (9020-0407): 11
  • Adgangsporte med silikonestik
  • Opvarmet vindue med indvendig LED-belysning
  • Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
  • 4 hjul, to med bremser
  • Computerintegration: Ethernet
  • Justerbar rampefunktion
  • Integreret grafoptagelse
  • Realtidsur
  • Opvarmet låge
  • Indvendigt kammer af rustfrit stål
  • Køling med kompressorkøleenhed
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) hylde 40 kg
Oversigt MK1020-400 V, Standard, Series MK - Dynamiske klimakamre til hurtige temperaturændringer, 991 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Kapacitet (metrisk) 991 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning Intet lyn
Materiale Pulverlakeret koldvalset stål
Antal hylder 1
Stiktype CEE
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Type Temperaturtestkammer
Vise TFT-berøringsskærm
Model- MK1020-400 V
Mål (D x B x H) Indvendig 1200 x 810 x 1020 mm
Dimensioner (L x B x H) 1620 x 1523 x 2005 mm
Vægt (metrisk) 621 kg
Spænding 400 V
Watt 11.5 kW
Strømstyrke 22,5 amp
Frekvens 50 Hz