Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MK 886
Artikelnummer. 18024302
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
18024302 2 mg
1 options
Artikelnummer. 18024302 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1311/2
Inhibitor of 5-lipoxygenase-activating protein (FLAP)
MK 886 is a potent inhibitor of 5-lipoxygenase-activating protein (FLAP) (IC50 = 30 nM for inhibition of [125I]-L-691,678 photoaffinity labelling). Inhibits leukotriene biosynthesis (IC50 = 3 nM in human polymorphonuclear leukocytes). Also moderately potent PPARα antagonist (IC50 = 0.5-1 μM). Orally active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-3-[(1,1-dimethylethyl)thio]-α,α-dimethyl-5-(1-methylethyl)-1H-Indole-2-propanoic acid
CAS 118414-82-7
Mængde 2 mg
Mål Lipoxygenase Inhibitors
Molekylær formel C27H34ClNO2S
Renhed 98%