Få mere at vide
MK-8617, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494496
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494496 100 mg 100mg
16480916 200 mg -
16423238 10 mg -
16409786 50 mg -
16405967 5 mg -
16402686 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16494496 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101023
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress MK-8617 is an orally active pan-inhibitor of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 1-3 (HIF PHD1-3) with an IC50 of 1 nM for PHD2.
MK-8617 is an orally active pan-inhibitor of hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase 1-3 (HIF PHD1-3) with an IC50 of 1 nM for PHD2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale MK-8617
CAS 1187990-87-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H21N5O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 6 mg/mL (13.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CN=C(C2=NN=CC=C2)N=C1O)NC(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 443.45
Formel vægt 443.45
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation